Learn More
asecos™ Type 30 Gas Cylinder Cabinet G-CLASSIC-30
Codice prodotto. 15281035 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Wing
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Dimensione della confezione
15281035 Wing Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
For indoor use only
Codice prodotto. 15281035 Fornitore asecos™ N. del fornitore 3067300130674
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas
Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas
Function / construction
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: large interior height (1890 mm), many lead-through possibilities on the top of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust, even ventilation inside the cabinet
Certificates
  • Fire resistance 30 minutes
  • type tested in accordance with EN 14470-2
  • EN 16121/16122 conformity
  • CE compliant
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes; type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, CE compliant
Profondità (sistema metrico) esterno 615 mm
Depth (Metric) Interior 479 mm
Descrizione Gas cylinder cabinet
Dimensioni interne (L x P x A) 479 x 794 x 1874 mm
Dimensioni (P x L x A) 615 x 898 x 2050 mm
Door Style Wing
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas for up to 3 x 50 L gas cylinders
Altezza (sistema metrico) esterno 2050 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1874 mm
Include Mounting rails, bottle holders and fold-away ramp
Capacità portata carico 3 x 50 L Gas Cylinders
Modello G-Classic 30
N. di sportelli 2
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Larghezza (sistema metrico) interno 794 mm
Colore Light Gray
Profondità (sistema imperiale) esterno 24.52 in.
Altezza (sistema imperiale) esterno 80.71 in
Materiale Sheet Steel
Product Type Gas Cylinder Cabinet
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 35.35 in.