Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gas Distribution Tube
Codice prodotto. 10708281
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
2
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Dimensione della confezione
10708281 2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10708281 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 07212225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    37.80€ / pezzi 1
    Risparmia 23.20€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Gas distribution tubes with central ring
  • Outer tube diameter: 9 mm
  • Ring diameter: 25 mm
  • Height: 250 mm
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Porosità 2
Quantità 1