Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gas Distribution Tubes, Central Ring
Codice prodotto. 10539981
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
0
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Dimensione della confezione
10539981 1 Pezzo
10430713 0 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10539981 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 07212125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    37.80€ / pezzi 1
    Risparmia 23.20€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Outer tube dia.: 9 mm
  • Ring dia.: 25 mm
  • Height: 250 mm
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Porosità 1
Diameter (Metric) Outside 9 mm
Altezza (sistema metrico) 250 mm