Learn More
Deutsch Neumann™ Gas Hoses for Gas Burners
Codice prodotto. 10654851
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10 mm
Dimensione della confezione:
40m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Dimensione della confezione
10654851 10 mm 40m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10654851 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3700001
Spedizione stimata: 11-12-2026
For all gases meeting DVGW Work Code G 260. Deutsch Neumann Gas Hoses for Gas Burners are acc. to DIN 30 665 section 1.
  • Tested and registered
  • Working pressure to 100 mbar
Specifica
Product Type Gas Hose
Lunghezza (sistema metrico) 37 to 45 m
Diameter (Metric) Inside 10 mm
Diameter (Metric) Outside 14 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gases Meeting DVGW Work Code G 260