Learn More
Deutsch Neumann™ Gas-safety hose
Codice prodotto. 10077830
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1500 mm
Dimensione della confezione:
2000mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10077830 1500 mm 2000mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10077830 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3608200
Spedizione stimata: 06-11-2026
Specifica
Product Type Gas Hose
Lunghezza (sistema metrico) 1500 mm
Materiale Rubber
Size 2000 mm
Da utilizzare con (applicazione) Connection of Gas Burners
Include Rubber Tube
N. per confezione 1 Ea.