Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gas Sampling Tubes
Codice prodotto. 10122454
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10122454 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10122454 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05680158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    102.72€ / pezzi 1
    Risparmia 25.28€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Gas sampling tubes acc. to DIN 12473-1
  • Includes nozzle (with thread GL14 and septa)
  • With two one-way stopcocks NS 14 (with retaining device)
  • Connections: capillary tube (outer dia. 8 mm, inner dia. 2.7 mm); glass olive (outer dia. 9 mm)
  • With inscription label
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Duran Tubing
Include Nozzle (GL14) and septa
Quantità 1