Learn More
3M™ Filtri per respiratore combinati contro gas/vapori
Combines excellent protection with superb comfort and balance. The 3M Gas and Vapor Cartridge is trapezoidal shaped and works with half- and full-facemasks that have bayonet connections systems.
Marca:  3M™ 7000034747
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.81600kg
Codice prodotto. 11733353
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Each filter has a colored band using the EN14387 classification system, to denote the nature of the protection it provides.
  • Trapezoidal-shaped gas and vapor filters combine excellent protection with superb comfort and balance
  • Lightweight, low breathing resistance, and well balanced when fitted to appropriate mask
  • Provides excellent field of vision as a result of the unique trapezoidal shape.
  • Filters can be used on 3M™ Facemasks fitted with a bayonet connections system