Learn More
3M™ Cartuccia per gas e vapori
Artikelnummer. 12352339 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modello:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Packungsgröße:
10 paia
2 paia
32 paia
4 paia
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modello Packungsgröße
12352339 6059 4 paia
15749007 6099 2 paia
15729067 6057 4 paia
15789007 6054 32 paia
16802016 6055 4 paia
15769007 6075 4 paia
15799007 6051 4 paia
15759027 6038 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12352339 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000034747
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Per combinare un'eccellente protezione con comfort ed equilibrio eccezionali. La cartuccia per gas e vapori 3M a forma trapezoidale è adatta per semimaschere e maschere complete dotate di sistemi di attacco a baionetta.
Colour-coded labels according to the EN14387 classification system to show the type of protection they provide.These lightweight filters combine protection with comfort, and they’re compatible with our range of half and full-face masks for safe working in hazardous environments. They offer low breathing resistance and good balance when connected to your mask, and they’re designed to optimise your field of vision.They can be clicked into place quickly and easily, and they can be used with any 3M™ Reusable Masks that feature a bayonet-style connection. They can also be used in combination with 3M™ Particulate Filters and 3M™ 501 Particle Filter Retainers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità EN 14387:2004 + A1:2008
Tipo di collegamento Innesto a baionetta
Descrizione Ammonia and derivatives, Organic vapors bp >65°C
Product Type Filtro per respiratore combinato gas/vapore
Efficienza filtro ABEK1
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia con acidi, decapaggio dei metalli, incisione e uso di metalli, produzione e manipolazione di sostanze chimiche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso in combinazione con le semimaschere e le maschere intere indicate sopra
Modello 6059
Quantità Confezione da 8
Peso (sistema metrico) 100 g