Learn More
3M™ Filtro per gas, vapori e particolato
Descrizione
Unique, compatible Bayonet Filter Attachment System allows different types of filters to just be clicked into place ensuring optimum ease of use.
- Lightweight, low breathing resistance, and well-balanced when fitted to mask
- Provides excellent field of vision as a result of the unique trapezoidal shape
- Bayonet-style cartridge connection for fitting to 3M 6000 and 7907 Series Full Face Masks
Specifica
Specifica
| Tipo cartuccia | Filtri gas, vapori e particolato |
| Certificazione/Conformità | EN 14387:2004 A1:2008 |
| Colore | Grigio/marrone/bianco/giallo/verde |
| Tipo di filtro | A2B2E2K2HgP3, A2B2E2K2HgP3R |
| Product Type | Filtro gas, vapori e particolato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni industriali tipiche per i filtri |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per maschere intere serie 3M™ 6000 e 3M™ 7907 |
| Modello | 6099 |
| Quantità | Confezione da 4 |