Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Testa per bottiglia per lavaggio gas senza disco filtrante
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottle Heads without Filter Disc are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05500600
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05400kg
Codice prodotto. 10632761
  • 24.33€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12596, with cone
  • For bottles acc. to DIN 12463
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Duran Tubing
Anelli in vetro
11 mm
Confezione da 1
Testa flacone per lavaggio gas senza setto filtrante
NS 29/32
DIN 12596