Learn More
Witeg™ Gas Washing Bottles, Drechsel
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Descrizione
- For gas washing
- Without sintered dis
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Drechsel |
| Tipo | Gas Washing Bottle |
| Giunto rastremato standard | ST 29/32 |