Learn More
GAS2 Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Codice prodotto. 18366432 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18366432 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18366432 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298799R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.45€
    496.65€ / 0.1mL
    Risparmia 93.80€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GAS2 Polyclonal specifically detects GAS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GAS2
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 550
Diluizione Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene GAS-2, growth arrest-specific 2, growth arrest-specific protein 2, MGC32610
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human GAS2.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2620
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus