Learn More
- Home
- Products
- Pumps
- Pump Parts and Accessories
- Pump Seals
- RETSCH Gasket For Grinding Jar
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Codice prodotto. 15320984 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Stainless Steel, PTFE
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide, Tungsten Carbide
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.5 mL Grinding Jar
10 mL Grinding Jar
25 mL Grinding Jar
35 mL Grinding Jar
5 mL Grinding Jar
50 mL Grinding Jar
Quantità:
1 Pk.
10 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
14 product options available for selection
| Codice prodotto. | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 15320984 | Stainless Steel, PTFE | 35 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 11924362 | Stainless Steel, PTFE | 1.5 mL Grinding Jar | 10 Pk. | Pezzo |
| 15350984 | Stainless Steel, PTFE | 10 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 10466739 | Stainless Steel, PTFE | 10 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 15330984 | Stainless Steel, PTFE | 25 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 15340984 | Zirconium Oxide | 25 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 10250315 | Zirconium Oxide, Tungsten Carbide | 25 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 11944362 | Stainless Steel | 35 mL Grinding Jar | 10 Pk. | Pezzo |
| 15310984 | Stainless Steel, PTFE | 50 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 10472080 | Zirconium Oxide | 35 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 10704787 | Stainless Steel | 50 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 15300984 | Stainless Steel, PTFE | 5 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 11934362 | Stainless Steel, PTFE | 5 mL Grinding Jar | 10 Pk. | Pezzo |
| 10290773 | Stainless Steel | 25 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15320984
Fornitore
RETSCH
N. del fornitore
03.111.0290
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 04-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 35 mL Grinding Jar |
| Quantità | 1 Pk. |
| Materiale | Stainless Steel, PTFE |
| Tipo | Gasket |