Learn More
- Home
- Products
- Pumps
- Pump Parts and Accessories
- Pump Seals
- RETSCH Gasket For Grinding Jar
RETSCH Gasket For Grinding Jar
Codice prodotto. 15330984 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Stainless Steel, PTFE
Zirconium Oxide
Zirconium Oxide, Tungsten Carbide
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1.5 mL Grinding Jar
10 mL Grinding Jar
25 mL Grinding Jar
35 mL Grinding Jar
5 mL Grinding Jar
50 mL Grinding Jar
Quantità:
1 Pk.
10 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
14 product options available for selection
| Codice prodotto. | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15330984 | Stainless Steel, PTFE | 25 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 11924362 | Stainless Steel, PTFE | 1.5 mL Grinding Jar | 10 Pk. | Pezzo |
| 15350984 | Stainless Steel, PTFE | 10 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 10466739 | Stainless Steel, PTFE | 10 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 15340984 | Zirconium Oxide | 25 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 15320984 | Stainless Steel, PTFE | 35 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 10250315 | Zirconium Oxide, Tungsten Carbide | 25 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 11944362 | Stainless Steel | 35 mL Grinding Jar | 10 Pk. | Pezzo |
| 15310984 | Stainless Steel, PTFE | 50 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 10472080 | Zirconium Oxide | 35 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 10704787 | Stainless Steel | 50 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
| 15300984 | Stainless Steel, PTFE | 5 mL Grinding Jar | 1 Pk. | Pezzo |
| 11934362 | Stainless Steel, PTFE | 5 mL Grinding Jar | 10 Pk. | Pezzo |
| 10290773 | Stainless Steel | 25 mL Grinding Jar | 10 Pk. | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Codice prodotto.
15330984
Fornitore
RETSCH
N. del fornitore
03.111.0291
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25 mL Grinding Jar |
| Quantità | 1 Pk. |
| Materiale | Stainless Steel, PTFE |
| Tipo | Gasket |