Learn More
BOLA Gaskets for Caps
Description
- Upper side made of PTFE, lower side made of silicone-elastomer for balancing unevennesses on sealing surfaces
- After assembly, the product is only exposed to PTFE
- Abmessungen: For thread GL 45 Dia. of gasket 43.2 mm, Thickness of gasket 3.3 mm
Specifications
Specifications
| Color | White |
| Material | PTFE-faced Silicone |
| Sterility | Non-sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Shape | Round |
| Product Type | Septa |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?