Learn More
BD Forniture GasPak™
Codice prodotto. 11713473
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
CO2 Indicator Strip
Catalyst Replacement Charges
Striscia indicatrice GasPak™ Dry Anaerobic Indicator Strip
Tube Holder
Quantità:
1 Each
10 Pk.
100 Pk.
50 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Quantità unitSize
11713473 CO2 Indicator Strip 50 Pk. pezzi 50
11703473 Striscia indicatrice GasPak™ Dry Anaerobic Indicator Strip 100 Pk. pezzi 100
15930997 Catalyst Replacement Charges 10 Pk. Pezzo
10252705 Tube Holder 1 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11713473 Fornitore BD N. del fornitore 271055
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Forniture e accessori per i sistemi diagnostici BD™ e i prodotti per la generazione di gas GasPak™
GasPak™ EZ Gas Generating Systems are complete, integrated systems that rapidly produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
Accessories include:
  • CO2 Indicator Strips
  • Dry Anaerobic Indicator Strips
  • Tube Holder
  • Catalyst Replacement Charges
  • Catalyst Reaction Chamber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo CO2 Indicator Strip
Content And Storage 15°C to 30°C
Descrizione Indicator signifies that the carbon dioxide concentration in the atmosphere is 3% or greater.
Formato Strip
Da utilizzare con (applicazione) Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria
Da utilizzare con (apparecchiatura) BD GasPak™
Quantità 50 Pk.