Learn More
MedChemExpress Gastrin I, human
Codice prodotto. 16419518
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16419518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419518 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1097
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Gastrin I, human is the endogenous peptide produced in the stomach, and increases gastric acid secretion via cholecystokinin 2 (CCK2) receptor.
Specifica
Purezza 99.5%
CAS 10047-33-3
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 2098.2 g/mol
Product Type Reference compound
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (23.83 mM∣Need ultrasonic)