Learn More
MedChemExpress Gastrin I, human
Codice prodotto. 16472028
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472028 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16472028 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1097
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Gastrin I, human is the endogenous peptide produced in the stomach, and increases gastric acid secretion via cholecystokinin 2 (CCK2) receptor.
Specifica
Purezza 99.5%
CAS 10047-33-3
Content And Storage Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 2098.2 g/mol
Product Type Reference compound
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (23.83 mM∣Need ultrasonic)