Learn More
GATA-3 Antibody (GATA3/4550R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18614766 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18614766 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18614766 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314267APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GATA-3
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone GATA3/4550R
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant full-length human GATA-3 protein (Uniprot: P23771)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2625
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus