Learn More
Brady™ I sistemi di chiusura per valvole a saracinesca hanno un esclusivo centro preforato per valvole con vite esterna o ad asta saliente. I sistemi di chiusura possono utilizzare lucchetti con archi fino a 9,53 mm di diametro.
Codice prodotto. 10643775 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10643775 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10643775 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.60€
    40.00€ / pezzi 1
    Risparmia 3.60€
    8% Sconto
In stock
This Gate Valve Lockout has a unique knockout center that accommodates OS and Y or rising stem valves. Lockouts accept locks with shackles up to 9.53 mm diameter.
  • Danger labels in English, Spanish and French are included.
Specifica
Product Type Gate Valve Lockout
Alternate Part Number 065562
Colore Red
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Brady Gate Valve Lockouts
Diametro (sistema imperiale) 6.75 in.
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) 171.45 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Dimensioni (P x L x A) 60.40 x 224.10 x 181 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 7.13 in.
Altezza (sistema metrico) 181 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 8.82 in.
Larghezza (sistema metrico) 224.1 mm