Learn More
Gatifloxacin, MedChemExpress
Descrizione
Gatifloxacin (AM-1155
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Gatifloxacin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 112811-59-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H22FN3O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Sinonimo | AM-1155 BMS-206584 PD135432 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 2 mg/mL (5.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only