Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pycnometers Unadjusted
Codice prodotto. 10788081
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10788081 25 mL Pezzo
10000281 50 mL Pezzo
10662662 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10788081 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05630022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    31.15€ / pezzi 1
    Risparmia 16.85€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Pycnometers acc. to Gay Lussac, unadjusted
  • Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507 and in addition to standard
  • Unadjusted
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Stopper top ground and polished
  • Imprint of nominal capacity at the bottom
  • Material: borosilicate glass 3.3
Specifica
Quantità 1
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)