Learn More
BRAND™ Picnometro di Gay-Lussac non calibrato
Gay-Lussac density bottle made with Borosilicate Glass 3.3 that is ideal in most research, scientific, and other laboratory environments.
Marca:  BRAND™ 43238
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Codice prodotto. 11838291
  • 139.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • BRAND™ density bottle
  • Gay-Lussac pattern
  • Uncalibrated capacity, 10 mL
  • Borosilicate glass, bottle narrow-mouth, bottle round (Gay-Lussac), white bottle
  • DIN ISO 3507
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Top of stopper ground and polished
Specifica
Specifica
2 ciascuno
100 ml
Vetro borosilicato 3.3
Picnometro di Gay Lussac