Learn More
GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 2 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron |
| CAS | 120923-37-7, 83055-99-6, 64902-72-3, 94593-91-6, 126801-58-9, 38260-54-7 |
| Nomi componenti o analita | Amidosulfuron∣Bensulfuron-methyl∣Chlorsulfuron∣Cinosulfuron∣Ethoxysulfuron∣Etrimfos∣Fenpyrazamine∣Flucetosulfuron∣Halosulfuron-methyl∣Iodosulfuron-methyl sodium∣Mesosulfuron-methyl∣Metazosulfuron∣Metsulfuron-methyl∣Propyrisulfuron∣Pyrazosulfuron-ethyl∣Thifensulfuron-methyl∣Triasulfuron∣Tribenuron-methyl (technical)∣Triflusulfuron-methyl∣Tritosulfuron |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Amidosulfuron 50 μg/mL∣Bensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Chlorsulfuron 50 μg/mL∣Cinosulfuron 50 μg/mL∣Ethoxysulfuron 50 μg/mL∣Etrimfos 50 μg/mL∣Fenpyrazamine 50 μg/mL∣Flucetosulfuron 50 μg/mL∣Halosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Iodosulfuron-methyl sodium 50 μg/mL∣Mesosulfuron-methyl 50 μg/mL∣Metazosulfuron 50 μg/mL∣Metsulfuron-methyl 50 μg/mL∣Propyrisulfuron 50 μg/mL∣Pyrazosulfuron-ethyl 50 μg/mL∣Thifensulfuron-methyl 50 μg/mL∣Triasulfuron 50 μg/mL∣Tribenuron-methyl (technical) 50 μg/mL∣Triflusulfuron-methyl 50 μg/mL∣Tritosulfuron 50 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?