Learn More
GB/T 14848-2017 SVOC Mixture 138 100 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322395 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322395 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000138DI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 88-06-2, 121-14-2, 606-20-2, 120-12-7, 50-32-8, 205-99-2
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Dichloromethane