Learn More
GB/T 21312-2007 14 Quinolones 20 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.5 mL
Dimensione della confezione:
1.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322998 1.5 mL 1.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322998 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000757ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride
CAS 28657-80-9, 85721-33-1, 112398-08-0, 74011-58-8, 93106-60-6, 42835-25-6
Nomi componenti o analita Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantità 1.5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cinoxacin 20 μg/mL∣Ciprofloxacin 20 μg/mL∣Danofloxacin 20 μg/mL∣Enoxacin 20 μg/mL∣Enrofloxacin 20 μg/mL∣Flumequine 20 μg/mL∣Lomefloxacin hydrochloride 20 μg/mL∣Nalidixic acid 20 μg/mL∣Norfloxacin 20 μg/mL∣Ofloxacin 20 μg/mL∣Oxolinic acid 20 μg/mL∣Pefloxacin 20 μg/mL∣Pipemidic acid 20 μg/mL∣Sarafloxacin hydrochloride 20 μg/mL