Learn More
GB/T 21318-2007, SN/T 1928-2007 10 Nitroimidazoles 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30320268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.5 mL
Dimensione della confezione:
1.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320268 1.5 mL 1.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320268 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000088ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ)
CAS 696-23-1, 3034-38-6, 4897-25-0, 94-52-0, 551-92-8, 936-05-0
Nomi componenti o analita 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ)
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantità 1.5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-4-nitroimidazole 100 μg/mL∣4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Nitrobenzimidazole 100 μg/mL∣Dimetridazole 100 μg/mL∣Dimetridazole-2-hydroxy 100 μg/mL∣Ipronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole-hydroxy 100 μg/mL∣Ronidazole (RNZ) 100 μg/mL