Learn More
GB/T 24800.2-2009 41 Glucocorticoids 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1.5 mL
Dimensione della confezione:
1.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326087 1.5 mL 1.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326087 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000094ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 2135-17-3, 66734-13-2, 51022-69-6, 4419-39-0, 9-8-5534, 378-44-9
Quantità 1.5 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Methanol