Descrizione
GBL Polyclonal antibody specifically detects GBL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | GBL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | mFluor Violet 450 SE |
| Diluizione | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | G protein beta subunit-like, Gable, GbetaL, GBLPop3, Lst8, LST8MGC111011, Mammalian lethal with SEC13 protein 8, mLST8, MTOR associated protein, LST8 homolog (S. cerevisiae), POP3, Protein GbetaL, target of rapamycin complex subunit LST8, TORC subunit LST8, WAT1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GBL fragment. |
| Metodo di purificazione | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?