Learn More
R&D Systems™ GBR 12909 dihydrochloride
Codice prodotto. 18767696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18767696 10 mg 10mg
18728896 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18767696 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0421/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.41€
    172.20€ / 10mg
    Risparmia 20.21€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective DA uptake inhibitor; also σ ligand
GBR 12909 dihydrochloride is a potent, competitive inhibitor of dopamine uptake (Ki = 1 nM for inhibition of striatal dopamine uptake). Has >100-fold lower affinity for the noradrenaline and 5-HT uptake carriers. Also a potent sigma ligand (IC50 = 48 nM). Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-[Bis-(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
CAS 67469-78-7
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 mg
Solubilità Soluble to 50mM in DMSO
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C28H32F2N2O.2HCl
Peso formulazione Observed MW: 523.49
For Research Use Only