Learn More
GBX1 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18361211 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18361211 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18361211 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP287490
Rabbit Polyclonal Antibody
GBX1 Polyclonal specifically detects GBX1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene GBX1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/ml
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1.0 ug/ml
Formulazione PBS, 2% Sucrose
Alias gene gastrulation brain homeo box 1, gastrulation brain homeobox 1, homeobox protein GBX-1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The immunogen is a synthetic peptide corresponding to a region of Mouse GBX1
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2636
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified