Learn More
Trajan™ BP624 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 12965571
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1.4 μm
1.8 μm
3 μm
1.2 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
12965571 30 mm 0.22 mm 1.2 mm Pezzo
12760720 30 mm 0.53 mm 3 mm Pezzo
12925581 30 m 0.25 mm 1.4 μm Pezzo
12935581 60 m 0.32 mm 1.8 μm Pezzo
12985571 30 m 0.32 mm 1.8 μm Pezzo
12915581 50 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12965571 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 054827
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SGE BP624 GC Capillary Columns - A polar phase designed for EPA volatile organics analysis
  • Polar phase
  • EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Specifica
Temperatura max 230/240°C
Tipo BP624 GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.22 mm
Gamma di temperatura 0°C to 240°C
Spessore pellicola 1.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Polarità High polar
Quantità 1 Each