Learn More
Trajan™ BP624 GC Capillary Columns
Codice prodotto. 12985571
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1.4 μm
1.8 μm
3 μm
1.2 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
12985571 30 m 0.32 mm 1.8 μm Pezzo
12965571 30 mm 0.22 mm 1.2 mm Pezzo
12760720 30 mm 0.53 mm 3 mm Pezzo
12925581 30 m 0.25 mm 1.4 μm Pezzo
12935581 60 m 0.32 mm 1.8 μm Pezzo
12915581 50 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12985571 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 054832
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SGE BP624 GC Capillary Columns - A polar phase designed for EPA volatile organics analysis
  • Polar phase
  • EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Spezifikation
Temperatura max 230/240°C
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Spessore pellicola 1.8 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.