Learn More
Trajan™ Sealing Ring for GC Ferrule
Codice prodotto. 15298873
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.59 mm
6.35 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1.7 mm
2.2 mm
Larghezza (sistema metrico):
3.2 mm
9.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15298873 1.59 mm 1.7 mm 3.2 mm pezzi 10
10578102 6.35 mm 2.2 mm 9.9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15298873 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 0726520
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Graphite sealing ring for use with GC Ferrules
  • For use with GC Ferrules
  • 100% Graphite Sealing ring for 1/4 in. fittings
  • Supplied in packs of 10
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 1/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.59 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1.7 mm
Materiale 100% Graphite
Temperatura max (sistema metrico) 450°C
Product Type Sealing Ring
Larghezza (sistema metrico) 3.2 mm