Descrizione
- Designed for TRACE 1300 and TRACE 1600 GC/GC-MS systems
- Provides essential components for system start-up and column connection
- Includes brass front and back ferrules (1/8 in. OD) for secure, leak-free connections
- Includes retaining nuts for 1/8 in. OD metal columns
- Includes brass union for 1/8 in. tubing connections
- Includes plugs for 1/8 in. tube fittings
- Supplied with pre-cleaned 1/8 in. OD tubing for installation
- Includes installation tools: 7/16 in. wrench and tube cutter (1/8 in. - 5/8 in.)
- Supports reliable system setup and ensures proper gas flow integrity
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TRACE 1300/1600 Series GC |
| Include | Tubing, Ferrules, Plugs, Installation Tools |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore | Light Brown |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?