Learn More
SGE™ Accessori per cilindri di ingresso GC
Accessori per iniettori di ingresso GC
53.20€ - 58.40€
Specifica
Tipo Accessori per cilindri di ingresso GC SGE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10085360
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
0726005
Anello di tenuta in grafite Per tutti gli iniettori ad eccezione di SG092004 e SG092235Agilent e Thermo trace 1300
58.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10113022
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
0726217
Anello di tenuta in grafite Per iniettori Varian 1078 e 1079
58.40€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12945711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SGE™
0726536
O-ring Viton Perkin-Elmer, per inserti di ingresso con diam. est. di 6.2 mm
53.20€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Viton™ O-Ring—Can be used up to temperatures of 300°C (572°F)
  • Graphite Sealing Rings—Can be used up to temperatures of 450°C (842°F)
Specifica
Specifica
Accessori per cilindri di ingresso GC SGE