Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC inlet liner packed column for Agilent packed columns 1.8mm I.D., 3mm O.D., 92mm length SGE
Codice prodotto. 12994071
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12994071 1.8 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12994071 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 092235
Spedizione stimata: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Agilent instruments
Spezifikation
Diametro (sistema metrico) interno 1.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 92 mm
Product Type 1.8 mm I.D. Packed Column Liner
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.