Learn More
Thermo Scientific™ GC Installation Kit
Codice prodotto. 10589165 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gas Chromatography Systems
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10589165 Gas Chromatography Systems Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10589165 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60180888
Spedizione stimata: 18-11-2026
Add a GC system to your lab bench with the Thermo Scientific™ GC Installation Kit. The required tubing and fittings are conveniently supplied in this kit.
Add a GC system to your lab bench with the Thermo Scientific™ GC Installation Kit. The required tubing and fittings are conveniently supplied in this kit.
Includes:
Tubing cutter; 1/8 x 1/4in. reamer; 7/16in. wrench; 1/2in. wrench; 1/8in. brass tees, 4; 1/8in. brass nuts, 10; Brass front and back ferrules, 10; 15.2m instrument-grade, cleaned 1/8in. copper tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo GC Installation Kit
Descrizione GC Installation Kit
Da utilizzare con (applicazione) GC
Quantità Each
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gas Chromatography Systems
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.