Learn More
Thermo Scientific™ GC Liner Sealing Rings for Thermo Scientific™ and Agilent Instruments
Codice prodotto. 10561115 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Graphite Liner Sealing Ring
Guarnizione liner
Liner Sealing Ring
Viton Liner Sealing Ring
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agilent 2.0 mm Liners
Agilent Direct Straight Liners
Agilent SSL Liners
Strumenti Thermo Scientific
TRACE 1300 Series GC PTV Injectors
TRACE 1300 Series GC SSL Injectors
TRACE 1300 Series GC and Agilent SSL Injectors
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10561115 Guarnizione liner Strumenti Thermo Scientific pezzi 10
10479234 Graphite Liner Sealing Ring Agilent Direct Straight Liners pezzi 10
10467894 Graphite Liner Sealing Ring Agilent SSL Liners pezzi 10
10259314 Graphite Liner Sealing Ring Agilent 2.0 mm Liners pezzi 10
10638905 Viton Liner Sealing Ring TRACE 1300 Series GC and Agilent SSL Injectors pezzi 10
13415099 Liner Sealing Ring TRACE 1300 Series GC PTV Injectors Pezzo
15398384 Liner Sealing Ring TRACE 1300 Series GC SSL Injectors pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10561115 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 29033406
Spedizione stimata: 30-11-2026
Match the best sealing ring with the injection port liner used in your Thermo Scientific™ or Agilent GC system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Diametro esterno 8 mm Liner
Descrizione Guarnizione liner
Quantità Confezione da 10
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumenti Thermo Scientific