Learn More
Schmidlin™ GC Plus Zero Air Generator
Descrizione
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: <0.1 ppm THC
- Pressure: 10 barg (145 psig)
- Proprietary platinum catalyst technology
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 23 cm |
| Portata | 1500 mL/min. |
| Altezza (sistema metrico) | 41 cm |
| Temperatura operativa ambiente max | 35°C |
| Pressione di uscita | 3.5 to 9 bar |
| Larghezza (sistema imperiale) | 21.6 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 55 cm |
| Collegamenti | Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. |
| Requisiti elettrici | 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
| Purezza dell'azoto | <0.1 ppm |
| Vedi altri risultati |