Learn More
Thermo Scientific™ GC Syringe for CTC
Codice prodotto. 15294563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15294563 2.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15294563 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365L4200
Spedizione stimata: 29-12-2026
Thermo Scientific™ Gastight GC Syringes are accurate and reproducible over a range of volumes.
  • Borosilicate glass with metal flanges
  • Needles are stainless steel
  • Plungers are PTFE
  • Field-proven syringe design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibro dell'ago 22s G
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Gas Tight GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 56 mm
Stile del punto dell'ago Side Hole
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC GC Instruments
Tipo di collegamento Fixed