Learn More
Thermo Scientific™ GC Syringes for Agilent Instruments
Codice prodotto. 10187464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
Descrizione:
Straight
Tapered
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
10187464 10 μL Tapered pezzi 6
10477314 5 μL Straight Pezzo
10371285 10 μL Straight Pezzo
10085624 10 μL Straight pezzi 6
10763464 10 μL Tapered Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10187464 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365D1636
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Easily accomplish accurate, precise, and reproducible injections with Thermo Scientific™ GC Syringes for Agilent Instruments.
Achieve accurate, precise and reproducible injections easily using Thermo Scientific™ GC Syringes designed specifically for Agilent™ GC systems. Optimized for septum piercing, the rough, field-tested syringes are made of borosilicate glass with metal flanges of either stainless steel or nickel-plated brass.
  • Accurate, precise and reproducible over a range of volumes
  • Fixed needle syringes have a maximum temperature range of 5° to 70°C
  • 5 to 100μL capacity needles have a maximum safe working pressure of 1000psi; 100psi maximum functional pressure
  • Cone point needle tip to prevent plunger binding with dirty samples
  • 42mm length
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Tapered
Calibro dell'ago 23 to 26s G
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
Monouso Reusable
Quantità 6 Pk.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent GC Instruments