Learn More
Thermo Scientific™ GC Tool Kit for Agilent Instruments
Codice prodotto. 13416956 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agilent GC-MS Instruments
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13416956 Agilent GC-MS Instruments Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13416956 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60180786
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Thermo Scientific™ GC Tool Kit for Agilent Instruments includes common consumable supplies and tools.
Thermo Scientific™ GC Tool Kit for Agilent Instruments includes common consumable supplies and tools.
  • Replacements included perform like original instrument parts
  • Parts list included for easy reordering
Includes:
Capillary installation gauge, injector wrench, septum nut removal tool, open-end wrenches in 7/16 x 1/2in. and 1/2 x 9/16in. sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Capillary Tool Kit
Descrizione GC Tool Kit for Agilent Instruments
Da utilizzare con (applicazione) GC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent GC-MS Instruments
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.