Learn More
Thermo Scientific™ GC Tool Kits for Thermo Scientific Instruments
Codice prodotto. 10369587 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermo Scientific and Agilent GC Instruments
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10369587 Thermo Scientific and Agilent GC Instruments Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10369587 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60180784
Spedizione stimata: 01-12-2026
Maintain the performance of your GC instrument with Thermo Scientific GC Tool Kits.
Maintain the performance of your GC system with Thermo Scientific™ GC Tool Kits. Wrench sets, a flashlight, brushes, a minidrill set, and other tools are included. Kits are available for Thermo Scientific GC and Agilent™ GC instruments.
Features
  • Replacements included perform like original instrument parts
  • Parts list included for easy reordering
Includes:
Capillary instrument gauge, liner cap removal tool, open-end wrenches in 6 x 7mm, 8 x 10mm and 16 x 17mm sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Capillary Tool Kit
Descrizione GC Tool Kit for Thermo Scientific Instruments
Da utilizzare con (applicazione) GC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific and Agilent GC Instruments
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.