Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Supplies
- Chromatography Tubing
- Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
-
Il prodotto reale potrebbe variare.
Trajan Scientific and Medical™ GC Tubing Fused Silica (Not Deactivated)
Codice prodotto. 15298833
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
1 m
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.01 mm
0.025 mm
0.04 mm
0.05 mm
0.06 mm
0.075 mm
0.1 mm
0.11 mm
0.15 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.14 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.2 mm
0.22 mm
0.285 mm
0.363 mm
0.43 mm
0.68 mm
Dimensione della confezione:
10m
25m
Pezzo
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 15298833 | 25 m | 0.32 mm | 0.43 mm | 25m |
| 15258823 | 10 m | 0.25 mm | 0.15 mm | 10m |
| 15258833 | 10 m | 0.15 mm | 0.285 mm | 10m |
| 15208843 | 10 m | 0.53 mm | 0.68 mm | 10m |
| 15238823 | 10 m | 0.01 mm | 0.285 mm | 10m |
| 15278833 | 25 m | 0.22 mm | 0.363 mm | 25m |
| 12750740 | 1 m | 0.025 mm | 0.363 mm | Pezzo |
| 13184359 | 1 m | 0.05 mm | 0.363 mm | Pezzo |
| 12760740 | 1 m | 0.075 mm | 0.363 mm | Pezzo |
| 15288833 | 10 m | 0.32 mm | 0.43 mm | 10m |
| 15258843 | 1 m | 0.15 mm | 0.363 mm | Pezzo |
| 15268843 | 1 m | 0.1 mm | 0.363 mm | Pezzo |
| 15218823 | 10 m | 0.11 mm | 0.17 mm | 10m |
| 15278823 | 10 m | 0.05 mm | 0.22 mm | 10m |
| 15208833 | 10 m | 0.1 mm | 0.2 mm | 10m |
| 15228823 | 25 m | 0.11 mm | 0.17 mm | 25m |
| 15228833 | 25 m | 0.1 mm | 0.363 mm | 25m |
| 15228843 | 10 m | 0.25 mm | 0.363 mm | 10m |
| 15238833 | 10 m | 0.15 mm | 0.22 mm | 10m |
| 15248823 | 10 m | 0.25 mm | 0.285 mm | 10m |
| 15248833 | 25 m | 0.15 mm | 0.22 mm | 25m |
| 15268823 | 10 m | 0.04 mm | 0.14 mm | 10m |
| 15288823 | 10 m | 0.05 mm | 0.15 mm | 10m |
| 15298823 | 10 m | 0.06 mm | 0.22 mm | 10m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15298833
Fornitore
Trajan Scientific and Medical™
N. del fornitore
062479
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 17-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High quality fused silica tubing
- Tubing protected with high temperature polyimide resin
- Used in a wide range of GC, LC and biotechnology applications
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, LC and Biotechnology |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.43 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |