Learn More
Novus Biologicals™ GCFC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18468288 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18468288 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18468288 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00094104T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio GCFC1
Sinonimo BM020, C21orf66, chromosome 21 open reading frame 66, FLJ90561, fSAP105, functional spliceosome-associated protein 105, GCFCFSAP105, GC-rich sequence DNA-binding factor 1, GC-rich sequence DNA-binding factor candidate
Simbolo del gene PAXBP1