missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCFC2 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18301519 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18301519 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18301519 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore H00006936B01P

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Polyclonal Antibody

GCFC2 Polyclonal antibody specifically detects GCFC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene GCFC2
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulazione PBS (pH 7.4)
N. accesso geni AAH00853
Alias gene C2orf3, chromosome 2 open reading frame 3, DNABF, GC bindng factor, GCF, GCFGC binding factor, GC-rich sequence DNA-binding factor, GC-rich sequence DNA-binding factor 2, TCF9, TCF-9, Transcription factor 9, transcription factor 9 (binds GC-rich sequences)
Specie ospite Mouse
Immunogeno C2orf3 (AAH00853, 1 a.a. - 215 a.a.) full-length human protein. MAHRPKRTFRQRAADSSDSDGAEESPAEPGAPRELPVPGSAEEEPPSGGGRAQVAGLPHRIRGPRGRGRVWASSRRATKAAPRADEGSESRTLDVSTDEEDKIHHSSESKDDQGLSSDSSSSLGEKELSSTVKIPDAAFIQAARRKRELARAQDDYISLDVQHTSSISGMKRESEDDPESEPDDHEKRIPFTLRPQTLRQRMAEESSMDLPIYED
Metodo di purificazione IgG purified
Quantità 0.05 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6936
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.