Learn More
GDC-0152, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485788
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16485788 10 mg 10mg
16411947 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16485788 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13638
MedChemExpress GDC-0152 is a potent IAPs inhibitor, and binds to the BIR3 domains of XIAP, cIAP1, cIAP2 and the BIR domain of ML-IAP with Ki values of 28 nM, 17 nM, 43 nM and 14 nM, respectively.
GDC-0152 is a potent IAPs inhibitor, and binds to the BIR3 domains of XIAP, cIAP1, cIAP2 and the BIR domain of ML-IAP with Ki values of 28 nM, 17 nM, 43 nM and 14 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico GDC-0152
CAS 873652-48-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H34N6O3S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (200.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (100.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@H](C(NC2=C(C3=CC=CC=C3)N=NS2)=O)CCC1)[C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O
Molecular Weight (g/mol) 498.64
Peso formulazione 498.64
Percent Purity 99.23%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only