Learn More
GDC-0980, TRC
Codice prodotto. 30392137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392137 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392137 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG30300050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-[4-[(2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl)methyl]piperazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one
CAS 1032754-93-0
Formula molecolare C23H30N8O3S
Quantità 50 mg
Sinonimo GDC-0980, Apitolisib, G 038390, G 038390.1, GDC 0980, GDC 0980.1, GNE 390, RG 7422
InChI Formula InChI=1S/C23H30N8O3S/c1-14-17(13-29-3-5-31(6-4-29)22(33)15(2)32)35-19-18(14)27-20(16-11-25-23(24)26-12-16)28-21(19)30-7-9-34-10-8-30/h11-12,15,32H,3-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/t15-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)C(=O)N1CCN(Cc2sc3c(nc(nc3c2C)c4cnc(N)nc4)N5CCOCC5)CC1
IUPAC Name (2S)-1-[4-[[2-(2-aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-morpholin-4-ylthieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl]methyl]piperazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 498.6
Peso formulazione 498.2162