Learn More
GDC-0980, TRC
Codice prodotto. 30388976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388976 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388976 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG3030005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-[4-[(2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-(morpholin-4-yl)thieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl)methyl]piperazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one
CAS 1032754-93-0
Formula molecolare C23H30N8O3S
Quantità 5 mg
Sinonimo GDC-0980, Apitolisib, G 038390, G 038390.1, GDC 0980, GDC 0980.1, GNE 390, RG 7422
InChI Formula InChI=1S/C23H30N8O3S/c1-14-17(13-29-3-5-31(6-4-29)22(33)15(2)32)35-19-18(14)27-20(16-11-25-23(24)26-12-16)28-21(19)30-7-9-34-10-8-30/h11-12,15,32H,3-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/t15-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)C(=O)N1CCN(Cc2sc3c(nc(nc3c2C)c4cnc(N)nc4)N5CCOCC5)CC1
IUPAC Name (2S)-1-[4-[[2-(2-aminopyrimidin-5-yl)-7-methyl-4-morpholin-4-ylthieno[3,2-d]pyrimidin-6-yl]methyl]piperazin-1-yl]-2-hydroxypropan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 498.6
Peso formulazione 498.2162